Orders LinkContactUsLinkComponent
Kroezen
Kroezen
270 ml, 80×80 mm, 0,5 mm
Catalogus # BOCH8109
Leverancier:   BOCHEM
Kroezen
Catalogus # BOCH8109
Leverancier:  BOCHEM
Kroezen
Kroezen
270 ml, 80×80 mm, 0,5 mm
Price
117,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Specificaties
  • Ø×h:
    80×80 mm
  • Capaciteit:
    270 ml
  • Seq:
    19
  • Dikte:
    0,5 mm