Orders LinkContactUsLinkComponent
Statiefkoppelingen voor frames, 90°
Statiefkoppelingen voor frames, 90°
Roestvrij staal 18/10, 13 mm
Catalogus # BOCH5313
Leverancier:   BOCHEM
Statiefkoppelingen voor frames, 90°
Catalogus # BOCH5313
Leverancier:  BOCHEM
Statiefkoppelingen voor frames, 90°
Statiefkoppelingen voor frames, 90°
Roestvrij staal 18/10, 13 mm
Price
54,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bossheads for frames, either made of stainless steel or malleable cast iron, chromium plated.
  • For rods up to 13 mm
  • Angle: 90°
  • With socket screw (M6)
Specificaties
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 18/10
  • Voor staaf Ø:
    13 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.