Orders LinkContactUsLinkComponent
Double bossheads
Double bossheads
Double bosshead, with socket screw M6/M8, 16,5 mm
Catalogus # BOCH5310
Leverancier:   BOCHEM
Double bossheads
Catalogus # BOCH5310
Leverancier:  BOCHEM
Double bossheads
Double bossheads
Double bosshead, with socket screw M6/M8, 16,5 mm
Price
64,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double bossheads made of stainless steel 18/10.
  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 90°
  • Available with heart screw M6/M8, socket screw M6/M8 or safety screw type 'heart' M8
Certifications: DIN 12895
Specificaties
  • Omschrijving:
    Double bosshead, with socket screw M6/M8
  • Voor staaf Ø:
    16,5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.