Dubbele statiefkoppelingen
Thumb screw, Geaard gietijzer, verchroomd, 36,0 mm
241-7183
: BOCHEM
Voor statiefconstructie.
- Snelle en eenvoudige montage en demontage
- Robuust, duurzaam
- Omschrijving:Thumb screw
- Materiaal:Geaard gietijzer, verchroomd
- Seq:4
- Voor staaf Ø:36,0 mm