Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele statiefkoppelingen
Dubbele statiefkoppelingen
Duimschroef, Geaard gietijzer, verchroomd, 20,0 mm
Catalogus # 241-7182
Leverancier:   BOCHEM
Dubbele statiefkoppelingen
Catalogus # 241-7182
Leverancier:  BOCHEM
Dubbele statiefkoppelingen
Dubbele statiefkoppelingen
Duimschroef, Geaard gietijzer, verchroomd, 20,0 mm
Price
15,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Voor statiefconstructie.
  • Snelle en eenvoudige montage en demontage
  • Robuust, duurzaam
Specificaties
  • Omschrijving:
    Duimschroef
  • Materiaal:
    Geaard gietijzer, verchroomd
  • Seq:
    3
  • Voor staaf Ø:
    20,0 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.