Orders LinkContactUsLinkComponent
Double bossheads
Double bossheads
Double bosshead, safety screw type 'heart' M8, Aluminium, 16,5 mm
Catalogus # BOCH5356
Leverancier:   BOCHEM
Double bossheads
Catalogus # BOCH5356
Leverancier:  BOCHEM
Double bossheads
Double bossheads
Double bosshead, safety screw type 'heart' M8, Aluminium, 16,5 mm
Price
23,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double bossheads, either made of stainless steel or aluminium.
  • Angle: 180 + 90°
  • Different screw types available
Specificaties
  • Omschrijving:
    Double bosshead, safety screw type 'heart' M8
  • Materiaal:
    Aluminium
  • Voor staaf Ø:
    16,5 mm