Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoons, POLY
Spoons, POLY
Oblique, 250 mm, 65×30 mm
Catalogus # 231-0604
Leverancier:   BOCHEM
Spoons, POLY
Catalogus # 231-0604
Leverancier:  BOCHEM
Spoons, POLY
Spoons, POLY
Oblique, 250 mm, 65×30 mm
Price
10,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Multifunctionele lepel voor een breed scala aan toepassingen. Speciale vorm die licht en eenvoudig te hanteren is.
  • Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Chemisch bestendig
  • Snel en eenvoudig te reinigen
Specificaties
  • Omschrijving:
    Oblique
  • Lengte:
    250 mm
  • Seq:
    06
  • Lepelmaat:
    65×30 mm
  • Cat. No.:
    231-0604
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.