Spoons, POLY
Oblique, 500 mm, 65×30 mm
Catalog # 231-0605
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Multifunctionele lepel voor een breed scala aan toepassingen. Speciale vorm die licht en eenvoudig te hanteren is.
- Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Chemisch bestendig
- Snel en eenvoudig te reinigen
Specifications
- Omschrijving:Oblique
- Lengte:500 mm
- Seq:11
- Lepelmaat:65×30 mm