Orders LinkContactUsLinkComponent
Behandelde statiefstaven
Behandelde statiefstaven
12 mm, 1000 mm
Catalogus # 241-3160
Leverancier:   BOCHEM
Behandelde statiefstaven
Catalogus # 241-3160
Leverancier:  BOCHEM
Behandelde statiefstaven
Behandelde statiefstaven
12 mm, 1000 mm
Price
20,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, bare.
  • Lightweight, tough
  • With M10 thread
Specificaties
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    1000 mm