Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, non-threaded
Retort rods, non-threaded
12 mm, 750 mm
Catalogus # BOCH5142
Leverancier:   BOCHEM
Retort rods, non-threaded
Catalogus # BOCH5142
Leverancier:  BOCHEM
Retort rods, non-threaded
Retort rods, non-threaded
12 mm, 750 mm
Price
15,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Anodised aluminium.
Specificaties
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    750 mm
  • Seq:
    04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.