Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, non-threaded
Retort rods, non-threaded
12 mm, 500 mm
Catalog # 765-0093
Supplier:   BOCHEM
Retort rods, non-threaded
Catalog # 765-0093
Supplier:  BOCHEM
Retort rods, non-threaded
Retort rods, non-threaded
12 mm, 500 mm
Price
12,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Anodised aluminium.
Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    500 mm
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.