Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
16 mm, 1250 mm
Catalogus # BOCH5127
Leverancier:   BOCHEM
Retort rods, without thread
Catalogus # BOCH5127
Leverancier:  BOCHEM
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
16 mm, 1250 mm
Price
88,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rods for stand bases
  • Without thread
Specificaties
  • Ø:
    16 mm
  • Lengte:
    1250 mm
  • Seq:
    17
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.