Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
12 mm, 750 mm
Catalogus # BOCH5162
Leverancier:   BOCHEM
Retort rods, without thread
Catalogus # BOCH5162
Leverancier:  BOCHEM
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
12 mm, 750 mm
Price
19,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Galvanised steel.
Specificaties
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    750 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.