Orders LinkContactUsLinkComponent
Statiefkoppelingen voor frames, 90°
Geaard gietijzer, 13 mm
  BOCH5373
 :   BOCHEM
Statiefkoppelingen voor frames, 90°
  BOCH5373
 :  BOCHEM
Statiefkoppelingen voor frames, 90°
Statiefkoppelingen voor frames, 90°
Geaard gietijzer, 13 mm
13,20 €
1 * 1 ST
Bossheads for frames, either made of stainless steel or malleable cast iron, chromium plated.
  • For rods up to 13 mm
  • Angle: 90°
  • With socket screw (M6)
  • Materiaal:
    Geaard gietijzer
  • Voor staaf Ø:
    13 mm