Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegschuitjes
200 mm, 55 - 100 mm
Catalogus # 611-3243
Leverancier:   BOCHEM
Weegschuitjes
Catalogus # 611-3243
Leverancier:  BOCHEM
Weegschuitjes
Weegschuitjes
200 mm, 55 - 100 mm
Price
51,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
Specificaties
  • Breedte:
    55 - 100 mm
  • Lengte:
    200 mm