Hydrometers
Hydrometer voor NaOH, 25 - 50 %, 1 %, 270 mm
Catalogus # AMARH860666
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
Hydrometers (areometers) for sodium hydroxide (NaOH).
Specificaties
- Omschrijving:Hydrometer voor NaOH
- Lengte:270 mm
- Seq:10
- Indeling:1 %
- Meetbereik:25 - 50 %