Orders LinkContactUsLinkComponent
Diffraction/transmission gratings
Diffraction/transmission gratings
Transmission grating 600 lines/mm
Catalogus # BINH1003079
Marketsource
Leverancier:   3B Scientific
Diffraction/transmission gratings
Catalogus # BINH1003079
Leverancier:  3B Scientific
Marketsource
Diffraction/transmission gratings
Diffraction/transmission gratings
Transmission grating 600 lines/mm
Price
124,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transmission grating for spectroscopic examinations and for experiments on diffraction and interference. Suitable to resolve the sodium D lines.
  • Mounted on glass carrier
  • Dimensions: 38×50 mm
Specificaties
  • Omschrijving:
    Transmission grating 600 lines/mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.