Stopcocks, miniature
Miniature stopcocks with three female thread connection, 0,8 mm, 1,6 mm, UNF ¼" 28 G (male or female thread)
Catalog # BOHLF731-06
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
Miniature stopcocks of PTFE with male or female connection threads and stopcock plug of FEP.
- Temperature resistance from -200 to 205°C
- Universally chemical resistant
- Pressure upto 8 bar
Specifications
- Schroefdraad:UNF ¼" 28 G (male or female thread)
- Omschrijving:Miniature stopcocks with three female thread connection
- Voor slang inw. Ø:0,8 mm
- Voor slang uitw. Ø:1,6 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.