Kledingsschaar
Stomp, 155 mm
Catalogus # BOCH4108
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Multifunctionele schaar voor een grote verscheidenheid aan toepassingen.
- Zeer goede thermische weerstand, autoclavabel
- Een goede chemische weerstand
- Ontworpen voor zwaar gebruik
Specificaties
- Type:Stomp
- Lengte:155 mm
- Seq:09
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.