Kledingsschaar
Stomp, 145 mm
Catalog # 231-1295
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Multifunctionele schaar voor een grote verscheidenheid aan toepassingen.
- Zeer goede thermische weerstand, autoclavabel
- Een goede chemische weerstand
- Ontworpen voor zwaar gebruik
Specifications
- Type:Stomp
- Lengte:145 mm
- Seq:08