Orders LinkContactUsLinkComponent
Kledingsschaar
Kledingsschaar
Sharp, 155 mm
Catalogus # BOCH4105
Leverancier:   BOCHEM
Kledingsschaar
Catalogus # BOCH4105
Leverancier:  BOCHEM
Kledingsschaar
Kledingsschaar
Sharp, 155 mm
Price
7,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Multifunctionele schaar voor een grote verscheidenheid aan toepassingen.
  • Zeer goede thermische weerstand, autoclavabel
  • Een goede chemische weerstand
  • Ontworpen voor zwaar gebruik
Specificaties
  • Type:
    Sharp
  • Lengte:
    155 mm
  • Seq:
    06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.