Orders LinkContactUsLinkComponent
Kledingsschaar
Kledingsschaar
Scherp/stomp, 160 mm
Catalogus # BOCH4102
Leverancier:   BOCHEM
Kledingsschaar
Catalogus # BOCH4102
Leverancier:  BOCHEM
Kledingsschaar
Kledingsschaar
Scherp/stomp, 160 mm
Price
7,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Multifunctionele schaar voor een grote verscheidenheid aan toepassingen.
  • Zeer goede thermische weerstand, autoclavabel
  • Een goede chemische weerstand
  • Ontworpen voor zwaar gebruik
Specificaties
  • Type:
    Scherp/stomp
  • Lengte:
    160 mm
  • Seq:
    03