Kledingsschaar
Scherp/stomp, 145 mm
231-1291
: BOCHEM
Roestvrij staal. Multifunctionele schaar voor een grote verscheidenheid aan toepassingen.
- Zeer goede thermische weerstand, autoclavabel
- Een goede chemische weerstand
- Ontworpen voor zwaar gebruik
- Type:Scherp/stomp
- Lengte:145 mm
- Seq:02