Orders LinkContactUsLinkComponent
Passieve dositubes
Passieve dositubes
Ammonia (3DL), Ammonia, 0,1 - 10 ppm
N° de catalogue 151-0087
Fournisseur:   GASTEC
Passieve dositubes
N° de catalogue 151-0087
Fournisseur:  GASTEC
Passieve dositubes
Passieve dositubes
Ammonia (3DL), Ammonia, 0,1 - 10 ppm
Prix
53,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
The dositubes are used to measure time-weighted average (TWA) gas concentrations over longer periods.
  • Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
  • Easy direct measuring and reading
  • No sampling pump necessary
The Dositubes use the principle of the natural diffusion of gas.
A Dositube is a glass tube of a specific inner diameter that is filled with a diffuser and chemical reagent in parallel that enable gas to disperse at a constant rate resulting in a longer discolouration and better demarcation. The passive Dositube can then be positioned in the worker's breathing zone where it can be attached with a holder and collar clip.
Spécifications
  • Omschrijving:
    Ammonia (3DL)
  • Parameter:
    Ammonia
  • Meetbereik:
    0,1 - 10 ppm
  • Meetduur:
    1 - 10 h
  • Cat. No.:
    151-0087
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Parameter
    Meetbereik
    Disponibilité
    Prix
  • 151-0090
    Azijnzuur (81D)
    Acetic acid
    0,5 - 100 ppm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 53,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Disponibilité
    Prix
  • 151-0095
    Houder voor Dositube
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST - 39,80 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.