Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating tapes, TeMS2
Heating tapes, TeMS2
Heating tape TeMS4, 1,1 m length, 100 W
Catalogus # ISOP458786-000
Leverancier:   ISOPAD
Heating tapes, TeMS2
Catalogus # ISOP458786-000
Leverancier:  ISOPAD
Heating tapes, TeMS2
Heating tapes, TeMS2
Heating tape TeMS4, 1,1 m length, 100 W
Price
273,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Isopad IT-TeMS is a preterminated and PTFE insulated flexible heating tape.
  • Temperature resistant up to 260 °C
  • Non hazardous and used in ordinary areas
  • Parallel arrangement ensures a wide heat transfer surface
IT-TeMS2 is used in applications ranging from simple frost protection to temperature maintenance on short pipework and apparatus as well as for general container heating applications. TeMS4 or TeMS6 tapes can be used when more power is required.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Heating tape TeMS4, 1,1 m length, 100 W
  • Seq:
    04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.