Orders LinkContactUsLinkComponent
Reading pocket magnifiers
Reading pocket magnifiers
Draagbaar inklapbaar vergrootglas in zwarte leren houder, 3,5×, 60 mm
Catalogus # ESCH1752560
Leverancier:   ESCHENBACH OPTIK
Reading pocket magnifiers
Catalogus # ESCH1752560
Leverancier:  ESCHENBACH OPTIK
Reading pocket magnifiers
Reading pocket magnifiers
Draagbaar inklapbaar vergrootglas in zwarte leren houder, 3,5×, 60 mm
Price
42,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These handheld folding magnifiers with classic design fit easily into any handbag or pocket.
  • Many different colours and sizes
  • Anti-scratch coating for both models
  • Black or brown leather case available
Specificaties
  • Ø:
    60 mm
  • Vergroting:
    3,5×
  • Omschrijving:
    Draagbaar inklapbaar vergrootglas in zwarte leren houder
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.