Orders LinkContactUsLinkComponent
Teeth models
Teeth models
Teeth models
Catalogus # BINH1000248
Marketsource
Leverancier:   3B Scientific
Teeth models
Catalogus # BINH1000248
Leverancier:  3B Scientific
Marketsource
Teeth models
Teeth models
Teeth models
Price
200,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The models are cast from a natural specimen, four upper and lower jaw halves at four stages of dentition development.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Teeth models
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.