Orders LinkContactUsLinkComponent
Kledingsschaar
Kledingsschaar
Sharp, 130 mm
Catalog # 231-1292
Supplier:   BOCHEM
Kledingsschaar
Catalog # 231-1292
Supplier:  BOCHEM
Kledingsschaar
Kledingsschaar
Sharp, 130 mm
Price
6,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Multifunctionele schaar voor een grote verscheidenheid aan toepassingen.
  • Zeer goede thermische weerstand, autoclavabel
  • Een goede chemische weerstand
  • Ontworpen voor zwaar gebruik
Specifications
  • Type:
    Sharp
  • Lengte:
    130 mm
  • Seq:
    04