Orders LinkContactUsLinkComponent
Schroefdoppen, Nalgene®
Schroefdoppen, Nalgene®
Zonder voering, 20-415, blauw, PP
Catalogus # 215-1252
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Schroefdoppen, Nalgene®
Catalogus # 215-1252
   Lage impact op de fabricage
Schroefdoppen, Nalgene®
Schroefdoppen, Nalgene®
Zonder voering, 20-415, blauw, PP
Price
770,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
PP, gekleurd.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 135 °C
  • Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
Specificaties
  • Sluiting diam:
    20-415
  • Kleur:
    blauw
  • Omschrijving:
    Zonder voering
  • Materiaal:
    PP
  • Seq:
    22
  • Cat. No.:
    215-1252
  • Milieu certificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.