Schroefdoppen, Nalgene®
Zonder voering, 20-415, rood, PP
Catalogus # 215-1251
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Schroefdoppen, Nalgene®
Catalogus # 215-1251
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, gekleurd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 135 °C
- Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
Specificaties
- Sluiting diam:20-415
- Kleur:rood
- Omschrijving:Zonder voering
- Materiaal:PP
- Seq:17
- Cat. No.:215-1251
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage