Orders LinkContactUsLinkComponent
Stools
Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm, 425 mm
  BOCH8001
 :   BOCHEM
Stools
  BOCH8001
 :  BOCHEM
Stools
Stools
Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm, 425 mm
184,00 €
1 * 1 ST
Kickstool with GS safety control.
  • Omschrijving:
    Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm
  • Hoogte:
    425 mm
  • Seq:
    2