Orders LinkContactUsLinkComponent
Terugslagkleppen
Terugslagkleppen
9,2 - 12,5 mm ID
Catalogus # 229-3331
Leverancier:   KARTELL
Terugslagkleppen
Catalogus # 229-3331
Leverancier:  KARTELL
Terugslagkleppen
Terugslagkleppen
9,2 - 12,5 mm ID
Price
80,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Transparant PP. Voorkomen drukverlies en terugstromen. Maximumwerkdruk 2 bar en minimumwerkdruk 0,07 bar bij kamertemperatuur (20 °C).
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Conische uiteinden zodat de slangen stevig vastzitten
Documents
Specificaties
  • Slangafmeting:
    9,2 - 12,5 mm ID