Terugslagkleppen
7,6 - 10 mm ID
Catalog # 229-3330
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Transparant PP. Voorkomen drukverlies en terugstromen. Maximumwerkdruk 2 bar en minimumwerkdruk 0,07 bar bij kamertemperatuur (20 °C).
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Conische uiteinden zodat de slangen stevig vastzitten
Documents
CoC Non-Return Valves.pdf
Conformity declaration
Specifications
- Slangafmeting:7,6 - 10 mm ID
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.