Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangen
Slangen
10,00 mm, 1,50 mm, 13,00 mm
Catalogus # 228-1560
Leverancier:   DEUTSCH NEUMANN
Slangen
Catalogus # 228-1560
Leverancier:  DEUTSCH NEUMANN
Slangen
Slangen
10,00 mm, 1,50 mm, 13,00 mm
Price
167,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 m
Product Details & Documents
PVC, transparant
  • High flexibility, good chemical resistance
  • Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
  • Good value, large size rolls
Universal tubing for a wide range of applications. The preferred option where the flow of liquids has to be observed. Not suitable for operation under vacuum or pressure.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
Specificaties
  • Buis ext.Ø:
    13,00 mm
  • Buis int.Ø:
    10,00 mm
  • Wanddikte:
    1,50 mm
  • Seq:
    42
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.