Orders LinkContactUsLinkComponent
Celcultuurkamers, Corning® CellSTACK®
1 kamer, 125 - 190 ml, 636 cm²
  734-1038
   Lage impact op de fabricage
 :   Corning
Celcultuurkamers, Corning® CellSTACK®
  734-1038
 :  Corning
   Lage impact op de fabricage
Celcultuurkamers, Corning® CellSTACK®
Celcultuurkamers, Corning® CellSTACK®
1 kamer, 125 - 190 ml, 636 cm²
386,00 €
1 * 8 ST
PS, steriel. De Corning® CellSTACK®-cultuurkamers zijn beschikbaar in vijf maten en met drie verschillende oppervlaktebehandelingen.
  • Twee vulopeningen met een diameter van 26 mm geven direct toegang tot de kamerbodem, wat leidt tot meer flexibiliteit voor steriel vullen en legen door te schenken, pipetteren of via slangen in een volledig gesloten systeem
  • Standaarddoppen met schroefdraad van 33 mm hebben niet-bevochtigbare membranen met poriegrootte 0,2 µm die direct op de doppen zijn bevestigd, zodat gasuitwisseling mogelijk is terwijl het contaminatierisico wordt geminimaliseerd
  • Er zijn optionele doppen met schroefdraad van 33 mm beschikbaar met integraal afgedichte, volgens USP klasse VI gecertificeerde C-Flex®-slangen om directe, steriele overdracht van media en cellen via pompen of op zwaartekracht werkende toevoer mogelijk te maken
  • De constructie uit polystyreen zorgt voor uitstekende optische helderheid en mechanische sterkte
Oppervlak behandeld voor weefselcultuur: Ongeladen polystyreen heeft een ongeladen, hydrofoob oppervlak waaraan celhechtingseiwitten zich niet goed binden. Dit leidt tot gebrekkige, ongelijkmatige celhechting en -groei. Voor weefselcultuur behandeld polystyreen heeft een negatief geladen, hydrofiel oppervlak waaraan celhechtingseiwitten zich gelijkmatig binden. Dit levert een goed oppervlak op voor celhechting en -groei.
Corning® CellBIND® oppervlak: Het Corning® CellBIND®-oppervlak verbetert de celhechting onder moeilijke omstandigheden, zoals een medium met gereduceerd serum of zonder serum, wat een hoger celrendement oplevert.
Consistentere celhechting, leidt tot verhoogde celgroei
Zorgt ervoor dat cellen zich sneller aanpassen aan omstandigheden met gereduceerd serum of zonder serum
Vermindert voortijdig loslaten van cellen van confluente culturen
Kan de noodzaak van vervelende, tijdrovende, biologische coatings met een lage stabiliteit elimineren
Vereist geen koeling of speciale behandeling en is stabiel bij kamertemperatuur
Oppervlak met ultralage hechting: Het oppervlak met ultralage hechting is een covalent gebonden hydrogeloppervlak dat hydrofiel en neutraal geladen is. Het minimaliseert de celhechting, eiwitabsorptie en enzymactivering. Het oppervlak is niet-cytotoxisch, biologisch inert en niet-afbreekbaar.
Houdt cellen in een gesuspendeerde, niet-gehechte toestand
Weerhoudt stamcellen van door hechting veroorzaakte differentiatie
Voorkomt dat cellen die afhankelijk zijn van een celcultuuroppervlak zich delen
Vermindert de binding van hechtings- en serumeiwitten aan het substraat
Chambers are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic. Manufactured under GMP conditions and 100% leak-tested prior to shipping.
The Corning® CellBIND® surface enhances cell attachment under difficult conditions, such as reduced-serum or serum-free medium, resulting in higher cell yields.
 : Er zijn diverse optionele vuldoppen beschikbaar die directe, aseptische overdracht van media en cellen mogelijk maken door middel van pompen of toevoer op basis van zwaartekracht. Er zijn diverse koppelsystemen voor deze vuldoppen beschikbaar met of zonder integraal afgedichte, volgens USP klasse VI gecertificeerde C-Flex®-slangen. Optionele vuldoppen met daaraan bevestigde filters met hydrofobe membranen zorgen voor gasuitwisseling en snellere aseptische ventilatie tijdens vloeistofoverdracht. Extra steriele, ventilerende of niet-ventilerende reservedoppen van 33 mm zijn ook beschikbaar. Herbruikbare stapelsystemen passen tussen de CellSTACK®-kamers om ze vlak te houden en de incubatorruimte te optimaliseren en tegelijkertijd speling te bieden voor gasuitwisseling.
Alle doppen hebben een schroefdraad van 33 mm.
  • Aanbevolen werkvolume:
    125 - 190 ml
  • Seq:
    01
  • Cultuuroppervlakte:
    636 cm²
  • Type:
    1 kamer
  • Cat. No.:
    734-1038
  • Milieu certificering:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • CORN3732
    Universal cap, polyethylene, 33 mm, with vented overcap, double-bagged, sterile
    1 * 4 ST - 46,80 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-4167
    Solid cap, polyethylene, 33 mm, sterile
    1 * 6 ST - 24,50 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-4166
    Vent cap, polyethylene, 33 mm, 0,2 µm membrane, sterile
    1 * 6 ST - 51,30 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-4068
    Fill cap with male MPC; Int. Ø: 9,525 mm
    1 * 4 ST - 293,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-4066
    Fill cap with male MPC; Int. Ø: 6,35 mm
    1 * 4 ST - 316,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-4063
    Fill cap with female MPC coupling; Int. Ø: 9,525 mm
    1 * 4 ST - 327,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-4062
    Fill cap with female MPC; Int. Ø: 6,35 mm
    1 * 4 ST - 316,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-1208
    Two vented over caps and one solid over cap
    1 * 100 ST - 629,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-1209
    Fill cap with male MPC; Int. Ø: 6,35 mm; Tubing length: 69,85 mm
    1 * 4 ST - 340,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-1205
    Vent cap with tubing and 37 mm hydrophobic glass laminate 1,0 μm vent filter; Int. Ø: 6,35 mm; Tubing length: 69,85 mm
    1 * 4 ST - 442,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-4064
    Corning CellSTACK stacking device, ABS, nonsterile
    1 * 5 ST - 246,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-1110
    Fill cap with tubing and barbed fittings; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 457,2 mm
    1 * 5 ST - 297,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-1109
    Fill cap with tubing, FLL; Int. Ø: 3,175 mm; Tubing length: 457,2 mm
    1 * 5 ST - 256,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-1108
    Vent cap with tubing and 50 mm hydrophobic PVDF 0,2 µm vent filter; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 69,85 mm
    1 * 5 ST - 472,00 €
  •  
    Omschrijving
  • CORN11931
    CellSTACK manifold - 4 Luer and 2 MPC connections
    1 * 4 ST - 589,00 €
  •  
    Omschrijving
  • CORN11759
    Barbed cap with AseptiQuik® G series; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 609,6 mm
    1 * 5 ST - 1 170,00 €
  •  
    Omschrijving
  • CORN11760
    CellSTACK 2 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    1 * 8 ST - 2 290,00 €
  •  
    Omschrijving
  • CORN11762
    CellSTACK 10 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    1 * 4 ST - 1 850,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-3409
    CellSTACK screw cap vent accessory with tubing and 50 mm hydrophobic PVDF 0,2 μm vent filter; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 76,2 mm
    1 * 5 ST - 549,00 €
  •  
    Omschrijving
  • CORN11758
    Barbed cap with female MPC; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 609,6 mm
    1 * 5 ST - 634,00 €
  •  
    Omschrijving
  • CORN11761
    CellSTACK 5 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    1 * 4 ST - 1 530,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-3410
    CellSTACK screw cap fill accessory with tubing; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 381 mm
    1 * 5 ST - 360,00 €