Process pH combination electrodes
pH-combinatie-elektrode, met koepelvormig membraan, H 8281 HD, 2 - 13, 0...+100 °C, Glas, Referid®, KPG ringvormige ruimte, 12×120 mm, Schroefplugkop
Catalog # 662-1216
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifications
- Aansluiting:Schroefplugkop
- Ø×L:12×120 mm
- Type:H 8281 HD
- Omschrijving:pH-combinatie-elektrode, met koepelvormig membraan
- Materiaal:Glas
- Seq:23
- Diafragma:KPG ringvormige ruimte
- Elektroliet:Referid®
- Temperatuur:0...+100 °C
- pH:2 - 13