Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Filter 0,2 µm
Catalogus # 171-0468
Leverancier:   ELGA LabWater
Toebehoren
Catalogus # 171-0468
Leverancier:  ELGA LabWater
Toebehoren
Filter 0,2 µm
Price
259,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Filter 0,2 µm
  • Seq:
    03
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Biofilter 0,2 µ RNAse-vrij: verwijdert pyrogenen en endotoxinen voor watertoepassingen van moleculaire kwaliteit.
    Voor PURELAB® flex 2 en 3.
    Biofilter 0,2 µ RNAse-vrij: verwijdert pyrogenen en endotoxinen voor watertoepassingen van moleculaire kwaliteit.
    Voor PURELAB® flex 2 en 3.
    171-0365
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 361,00 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.