MultiScreen® PCR 384 Filter Plates
MultiScreen® PCR filter plates, Polystyreen, 100 μl, Proprietary membrane, 384, -
Catalogus # MILFS384PCR10
Leverancier: Merck
Ga naar:
Product Details & Documents
- Colour code: Clear
- Purification of PCR products
- Research category
- Nucleic acid
- Ambient
Specificaties
- Membraan:Proprietary membrane
- Aant. wells:384
- Steriel:-
- Omschrijving:MultiScreen® PCR filter plates
- Materiaal:Polystyreen
- Seq:01
- Wellvolume:100 μl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.