Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Xyleen ≥98%, TECHNICAL

Plastic bottle, fluorinated, 5 L
Catalogus # 28973.363
Ontvlambaar
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   VWR Chemicals
Xyleen ≥98%, TECHNICAL
Catalogus # 28973.363
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  1330-20-7
Xyleen ≥98%, TECHNICAL
Xyleen ≥98%, TECHNICAL

Plastic bottle, fluorinated, 5 L

CAS-nummer:  1330-20-7
Price
57,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dimethylbenzene
  • CAS-nummer:1330-20-7
  • Formule:C₆H₄(CH₃)₂
  • MDL-nummer:MFCD00077264
  • Molecular Weight:106.17 g/mol
  • Merck index:13,10136
  • Kokend Pt:140 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–34 °C
  • Dichtheid:0,86 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:25 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-535-7
  • UN:1307
  • ADR:3,III
  • BEREIKEN:01-2119488216-32
Specificaties

Specificatie testresultaten

  • Assay:
    Min. 98%

Specificaties

  • Verpakking:
    Plastic bottle, fluorinated
  • VPE:
    5 L

Specificaties