Natriumcarbonaat ≥97%, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
Leverancier: VWR Chemicals
Natriumcarbonaat ≥97%, TECHNICAL
Catalogus # 27754.360
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer: 497-19-8
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
- CAS-nummer:497-19-8
- Formule:Na₂CO₃
- MDL-nummer:MFCD00003494
- Molecular Weight:105.99 g/mol
- Merck index:14,08596
- Kokend Pt:1600 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:854 °C
- Dichtheid:2,53 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:207-838-8
- BEREIKEN:01-2119485498-19
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 50L Plastic bucket UN Y (ZPACK13247050)
Informatie over de verpakking
P20_VWRC27754.360_SPEC_EN.pdf P20_VWRC27754.460_SPEC_EN.pdf spec_VWRC27754.360 spec_VWRC27754.360 spec_VWRC27754.460
Product specificatie
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Product documentatie
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Assay (on anhydrous substance):Min. 97 %
Specificaties
- Verpakking:Plastic bucket
- VPE:5 kg