Ethylacetaat ≥99%, TECHNICAL
Plastic drum, 25 L
Leverancier: VWR Chemicals
Ethylacetaat ≥99%, TECHNICAL
Catalogus # 23879.466
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer: 141-78-6
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Acetic acid ethyl ester
- CAS-nummer:141-78-6
- Formule:CH₃COOC₂H₅
- MDL-nummer:MFCD00009171
- Molecular Weight:88.11 g/mol
- Merck index:13,03792
- Kokend Pt:77,1 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–83 °C
- Dichtheid:0,902 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:–4 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:205-500-4
- UN:1173
- ADR:3,II
- BEREIKEN:01-2119475103-46
Certificaten
Zoeken op lotnummer1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic jerrycan for liquids DIN 42 (ZPACK13951025)
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Assay:Min. 99 %
- Appearance:Clear colourless liquid
- IR Spectrum:Passes test
Specificaties
- Verpakking:Plastic drum
- VPE:25 L
- Cat. No.:23879.466
- Milieu certificering:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Environmentally Preferable:Veiligere gezondheid van mens en milieu