Aceton ≥99%, TECHNICAL
Metal drum, 200 L
Leverancier: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Catalogus # 20063.558
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer: 67-64-1
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- CAS-nummer:67-64-1
- Formule:CH₃COCH₃
- MDL-nummer:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08 g/mol
- Merck index:13,00067
- Kokend Pt:56,2 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–95,4 °C
- Dichtheid:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:<–20 °C (gesloten beker)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- BEREIKEN:01-2119471330-49
Certificaten
Zoeken op lotnummer10L Plastic drum for liquids DIN 51 UN (ZPACK13951000) 1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic jerrycan for liquids DIN 42 (ZPACK13951025)
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Assay:Min. 99 %
- IR Spectrum:Passes test
Specificaties
- Verpakking:Metal drum
- VPE:200 L
- Cat. No.:20063.558
- Milieu certificering:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Environmentally Preferable:Veiligere gezondheid van mens en milieu