Orders LinkContactUsLinkComponent
Readycult®
READYCULT® coliformen 100**, Coliforms, 20 Tests
Catalogus # 1.01298.0001
Leverancier:   Merck
Readycult®
Catalogus # 1.01298.0001
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Readycult®
Readycult®
READYCULT® coliformen 100**, Coliforms, 20 Tests
CAS-nummer:  
Price
154,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 Tests
Product Details & Documents
Readycult® Coliform and Readycult® Enterococci make it easy to detect coliforms, E. coli or faecal streptococci in water. You only need a sterile container and a UV lamp (Cat. No. 1.13203.0001).
  • Gemakkelijke hantering: Readycult® is gebruiksklaar verpakt in de blisterverpakking
  • Snelle resultaten: voeg Readycult®direct uit de blisterverpakking aan het watermonster toe - mengen - incubatietijd 24 ± 1 uur - lees het resultaat af - klaar!
  • Veilige en eenvoudige interpretatie: Readycult®detecteert op een betrouwbare wijze zelfs beschadigde organismen. Blauw-groene kleurverandering duidt op de aanwezigheid van totale coliformen, E. coli of enterokokken (art.nr. 1.01299); fluorescentie + indoolreactie toont de aanwezigheid van E. coli aan
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    20 Tests
  • Omschrijving:
    READYCULT® coliformen 100**
  • Voor:
    Coliforms
Specificaties