Petrischalen
With 6 vents, 60 mm, 15 mm, Niet steriel, 20/sleeve
Catalogus # 391-3655
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
Gemaakt van kristalhelder PS voor optimaal gebruik in microscopische toepassingen. Modellen met en zonder ventilatie.
- Eenvoudig stapelbaar
- Zware constructie voor een goede thermische bestendigheid bij het werken met warme agar
- Met ventilatieopeningen voor een betere gasuitwisseling, of zonder voor lange incubatietijden
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø:60 mm
- Verpakt:20/sleeve
- Steriliteit:Niet steriel
- Uitvoering:With 6 vents
- Hoogte:15 mm
- Seq:03