TSK-Gel® NPH-kolommen
DNA-NPR (IEX), 2,5 µm, 4,60 mm, 75 mm
Catalog # 554-1645
Supplier: TOSOH Bioscience
Jump to:
Product Details & Documents
Kolommen op polymeerbasis uit roestvrij staal.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Ø inw.:4,60 mm
- Partikelgrootte:2,5 µm
- Omschrijving:DNA-NPR (IEX)
- Lengte:75 mm
- Seq:4