TSK-Gel® NPH-kolommen
DEAE-NPR, Voorkolom, 2,5 µm, 4,60 mm, 5 mm
Catalogus # 554-1625
Leverancier: TOSOH Bioscience
Ga naar:
Product Details & Documents
Kolommen op polymeerbasis uit roestvrij staal.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Kolomtype:Voorkolom
- Ø inw.:4,60 mm
- Partikelgrootte:2,5 µm
- Omschrijving:DEAE-NPR
- Lengte:5 mm
- Seq:1