TSK-Gel® NPH-kolommen
Butyl-NPR, 2,5 µm, 4,60 mm, 350 mm
Catalog # 554-1624
Supplier: TOSOH Bioscience
Jump to:
Product Details & Documents
Kolommen op polymeerbasis uit roestvrij staal.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Ø inw.:4,60 mm
- Partikelgrootte:2,5 µm
- Omschrijving:Butyl-NPR
- Lengte:350 mm
- Seq:6