Orders LinkContactUsLinkComponent
TSK-Gel® NPH-kolommen
DEAE-NPR (IEX), 2,5 µm, 4,60 mm, 35 mm
  554-1621
TSK-Gel® NPH-kolommen
  554-1621
TSK-Gel® NPH-kolommen
TSK-Gel® NPH-kolommen
DEAE-NPR (IEX), 2,5 µm, 4,60 mm, 35 mm
1 490,00 €
1 * 1 ST
Kolommen op polymeerbasis uit roestvrij staal.
  • Ø inw.:
    4,60 mm
  • Partikelgrootte:
    2,5 µm
  • Omschrijving:
    DEAE-NPR (IEX)
  • Lengte:
    35 mm
  • Seq:
    3