TSK-Gel® NPH-kolommen
SAX (IEX), 5 µm, 6,00 mm, 150 mm
Catalogus # 554-1656
Leverancier: TOSOH Bioscience
Ga naar:
Product Details & Documents
Kolommen op polymeerbasis uit roestvrij staal.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø inw.:6,00 mm
- Partikelgrootte:5 µm
- Omschrijving:SAX (IEX)
- Lengte:150 mm
- Seq:5