Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide 15% in aqueous solution
Natriumhydroxide 15% in aqueous solution
Plastic bottle, 5 L
Catalogus # PRLSMC311096.5020
Corrosief
Natriumhydroxide 15% in aqueous solution
Catalogus # PRLSMC311096.5020
Leverancier:  
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide 15% in aqueous solution
Plastic bottle, 5 L
CAS-nummer:  1310-73-2
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
SODIUM HYDROXYDE 15% 1 * 10 L Catalogus #PRLSMC311096.9010
Product PRLSMC311096.9010 is een vervanging voor PRLSMC311096.5020, maar verschilt per merk, verpakking of hoeveelheid.
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Kokend Pt:119…135 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:9…10 °C
  • Dichtheid:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    5 L
Specificaties